Få mere at vide
(R)-2-Isobutylsuccininsyre-1-methylester, 95%, (98% ee)
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (R)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester |
| Navn note | 95 % (98 % e.e.) |
| Farve | Gul |
| Enantiomert overskud | 97,5% min. (GC) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Specifik rotation | +18° til +21° (25 °C, 589 nm) (c=1, CH3OH) |
| Formel vægt | 188.22 |
| Procent renhed | 95% (98% ee) |
| Show More |
Safety and Handling
- (R)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.