Få mere at vide
(R)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester, 95%, (98% ee)
Artikelnummer. 10370982 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10370982 500 mg Glasflaske 500mg
10384782 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10370982 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 363055000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 130165-76-3 | C9H16O4 | 188.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130165-76-3
Molekylær formel C9H16O4
Molekylvægt (g/mol) 188.22
MDL nummer MFCD01091032
InChI nøgle AJNNFMRCMKGYHA-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-2-isobutylsuccinic acid-1-methyl ester, 3r-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid, r-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid, butanedioic acid,2-2-methylpropyl-, 1-methyl ester, 2r, r-2-isobutyl succinic acid 1-methyl ester, r-+-2-isobutylsuccinic acid 1-methyl ester
PubChem CID 5702633
IUPAC navn (3R)-3-methoxycarbonyl-5-methylhexansyre
SMIL CC(C)CC(CC(=O)O)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester
Navn note 95%, (98% e.e.)
Farve Gul
Enantiomert overskud 97.5% min. (GC)
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mg
Specifik rotation +18° to +21° (25°C, 589nm) (c=1, CH3OH)
Formel vægt 188.22
Procent renhed 95%,(98% ee)
Fysisk form Viskøs væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.