Få mere at vide
(R)-2-Hydroxymethylmorpholinhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411019
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15411019 1 g 1g
15428636 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15411019 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64003.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 1436436-17-7 | Molekylformel: C5H12ClNO2 | Molekylvægt: 153,606 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1436436-17-7
Molekylær formel C5H12ClNO2
MDL nummer MFCD11052541
Synonym r-morpholin-2-ylmethanol hydrochloride, r-2-hydroxymethylmorpholine hcl, r-morpholin-2-yl methanol hydrochloride, r-2-hydroxymethylmorpholine hydrochloride, r-morpholin-2-ylmethanol-hcl, r-2-morpholinemethanol hcl, r-2-morpholinemethanol hydrochloride, 2r-morpholin-2-ylmethanol hydrochloride, r-2-hydroxymethyl-morpholine hydrochloride, r-2-hydroxymethyl morpholine hydrochloride
PubChem CID 42614735
IUPAC navn [(2R)-morpholin-2-yl]methanol;hydrochlorid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-2-Hydroxymethylmorpholine hydrochloride
Mængde 1 g
InChI nøgle NBGXGDBTUJNTKJ-NUBCRITNSA-N
SMIL C1COC(CN1)CO.Cl
Molekylvægt (g/mol) 153.606
Formel vægt 153.61
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof