Få mere at vide
(R)-2-Hydroxybutanoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30397138
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30397138 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30397138 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH977663500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R)-2-Hydroxybutanoic Acid
CAS 20016-85-7
Molekylær formel C4 H8 O3
Mængde 500 mg
Synonym Butanoic acid, 2-hydroxy-, (2R)-, Butanoic acid, 2-hydroxy-, (R)-, Butyric acid, 2-hydroxy-, D- (8CI), (2R)-2-Hydroxybutanoic acid, (-)-2-Hydroxy-n-butyric acid, (-)-2-Hydroxybutanoic acid, (-)-2-Hydroxybutyric acid, (-)-α-Hydroxybutyric acid, (R)-2-Hydro
InChI formel InChI=1S/C4H8O3/c1-2-3(5)4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1
SMIL CC[C@@H](O)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-hydroxybutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 104.105
Formel vægt 104.047