Få mere at vide
(R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31109541
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31109541 100 g
31101031 10 g
31097660 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31109541 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD11146100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
CAS 611-71-2
Molekylær formel C8H8O3
MDL nummer MFCD00064251
Mængde 100 g
SMIL [C@@H](O)(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Procent renhed 97%