Få mere at vide
(R)-(-)-2-Hexyl isothiocyanate, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15419129
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15419129 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15419129 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20066.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-2-Hexyl isothiocyanate
CAS 737000-95-2
Tæthed 0.91
Molekylær formel C7H13NS
MDL nummer MFCD05664053
Mængde 1 g
FN nummer UN2922
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym r---2-hexyl isothiocyanate, 2r-2-isothiocyanatohexane, unii-2f4oc17k3g component
InChI nøgle GCZWLZBNDSJSQF-SSDOTTSWSA-N
SMIL CCCCC(C)N=C=S
IUPAC navn (2R)-2-isothiocyanatohexane
Molekylvægt (g/mol) 143.248
PubChem CID 6992591
Formel vægt 143.25
Procent renhed 95%