Få mere at vide
(R)-(-)-2-Heptyl isothiocyanate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15499119
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15499119 1 g 1g
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15499119 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L20064.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-2-Heptyl isothiocyanate
CAS 737000-93-0
Tæthed 0.91
Molekylær formel C8H15NS
Brydningsindeks 1.486
MDL nummer MFCD05664051
Mængde 1 g
FN nummer UN2922
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym r---2-heptyl isothiocyanate, r-2-isothiocyanatoheptane, 2r-2-isothiocyanatoheptane, r---2-heptylisothiocyanate
InChI nøgle UPTLUDLHIIYPNC-MRVPVSSYSA-N
SMIL CCCCCC(C)N=C=S
IUPAC navn (2R)-2-isothiocyanatoheptane
Molekylvægt (g/mol) 157.275
PubChem CID 7018248
Formel vægt 157.28
Procent renhed 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.