Få mere at vide
(R)-2-(Fmoc-amino)smørsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410899
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15410899 1 g 1g
15420899 5 g 5g
15430899 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410899 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63923.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 170642-27-0 | C19H19NO4 | 325.364 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 170642-27-0
Molekylær formel C19H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 325.364
MDL nummer MFCD00270336
InChI nøgle XQIRYUNKLVPVRR-QGZVFWFLSA-N
Synonym fmoc-d-abu-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino butanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino butanoic acid, butanoic acid, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-, 2r, l-2-fmoc-amino butyric acid, fmoc-d-2-aminobutyric acid, fmoc-d-abu 2-oh, ambotzfaa1611, fmoc-d-2abu-oh
PubChem CID 853017
IUPAC navn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)butansyre
SMIL CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-2-(Fmoc-amino)butyric acid
Mængde 1 g
Formel vægt 325.36
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof