Få mere at vide
(R)-2-Diphenylmethylpyrrolidine, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-2-Diphenylmethylpyrrolidine |
| CAS | 22348-31-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | (R)-2-Diphenylmethylpyrrolidine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H19 N |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pyrrolidine, 2-(diphenylmethyl)-, (2R)-, Pyrrolidine, 2-(diphenylmethyl)-, (+)-, Pyrrolidine, 2-(diphenylmethyl)-, (R)-, (R)-2-Benzhydrylpyrrolidine, (R)-(+)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N/c1-3-8-14(9-4-1)17(16-12-7-13-18-16)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16-18H,7,12-13H2/t16-/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | C1CN[C@H](C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Vis mere |