Få mere at vide
(R)-2-Diphenylmethylpyrrolidine, LoGiCal
Artikelnummer. 30458931
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30458931 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30458931 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1366.20
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-2-Diphenylmethylpyrrolidine
CAS 22348-31-8
Analyt- eller komponentnavne (R)-2-Diphenylmethylpyrrolidine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H19 N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pyrrolidine, 2-(diphenylmethyl)-, (2R)-, Pyrrolidine, 2-(diphenylmethyl)-, (+)-, Pyrrolidine, 2-(diphenylmethyl)-, (R)-, (R)-2-Benzhydrylpyrrolidine, (R)-(+)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine
InChI formel InChI=1S/C17H19N/c1-3-8-14(9-4-1)17(16-12-7-13-18-16)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16-18H,7,12-13H2/t16-/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL C1CN[C@H](C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn (2R)-2-benzhydrylpyrrolidine
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 237.34
Mængde 5 mg
Formel vægt 237.1517 g/mol