Få mere at vide
(R)-(-)-2-Chloromandelic acid, ChiPros 99+%, ee 99+%
Artikelnummer. 11365355
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11365355 1 g 1g
11375355 5 g 5g
11385355 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11365355 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19586.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52950-18-2 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52950-18-2
Molekylær formel C8H7ClO3
Molekylvægt (g/mol) 186.591
MDL nummer MFCD00798429
InChI nøgle RWOLDZZTBNYTMS-SSDOTTSWSA-N
Synonym r---2-chloromandelic acid, r-2-2-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, r-2-chloromandelic acid, r-o-chloromandelic acid, 2-chloro-d-mandelic acid, 2r-2-2-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, r-2-chlorophenyl hydroxy acetic acid, pubchem5742, ksc914s2l, r---2-chloromandelicacid
PubChem CID 2733641
IUPAC navn (2R)-2-(2-chlorphenyl)-2-hydroxyeddikesyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(C(=O)O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-2-Chloromandelic acid
Smeltepunkt 119°C to 121°C
Tæthed 1.48
Mængde 1 g
Assay Procent Noter ee≥ 99 %
Beilstein 2693370
Formel vægt 186.6
Procent renhed ≥99%