Få mere at vide
(R)-(-)-2-Butanol, 98+%
Artikelnummer. 11388855
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388855 1 g 1g
11398855 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388855 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13983.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14898-79-4 | C4H10O | 74,123 g/mol
(R)-(-)-2-Butanol er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(-)-2-Butanol er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed Delvis blandbar i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14898-79-4
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.123
MDL nummer MFCD00064280
InChI nøgle BTANRVKWQNVYAZ-SCSAIBSYSA-N
Synonym r---2-butanol, r-2-butanol, --2-butanol, 2r-butan-2-ol, r-butan-2-ol, r---sec-butanol, 2-butanol, 2r, unii-dlh38k423j, r---sec-butyl alcohol
PubChem CID 84682
ChEBI CHEBI:35686
IUPAC navn (2R)-butan-2-ol
SMIL CCC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-2-Butanol
Tæthed 0.806
Kogepunkt 99°C to 100°C
Flammepunkt 26°C (79°F)
Lugt Alcohol-like
Brydningsindeks 1.398
Mængde 1 g
FN nummer UN1120
Beilstein 1718764
Merck Index 14,1541
Opløselighedsinformation Partly miscible in water.
Optisk rotation −15° (c=10 in Methanol)
Formel vægt 74.12
Procent renhed ≥98%