Få mere at vide
(R)-2-Bromosuccinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-2-Bromosuccinic Acid |
| CAS | 3972-41-6 |
| Molekylær formel | C4H5BrO4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (2R)-Bromo-butanedioic Acid, Bromo-butanedioic Acid, D-(+)-Bromo-succinic Acid, (2R)-2-Bromobutanedioic Acid, (+)-Bromosuccinic Acid, (R)-2-Bromo-1,4-butanedioic Acid, R-(+)-Bromosuccinic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5BrO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1 |
| SMIL | OC(=O)C[C@@H](Br)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-bromobutanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.98 |
| Formel vægt | 195.9371 |