missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-2-Bromobutyric Acid, TRC

Artikelnummer. 30179787
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179787 500 mg
30179854 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179787 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB545000500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2681-94-9
Molekylær formel C4 H7 Br O2
Molekylvægt (g/mol) 167
Synonym Butanoic acid, 2-bromo-, (2R)- (9CI, ACI), (2R)-2-Bromobutanoic acid (ACI), Butanoic acid, 2-bromo-, (R)- (ZCI), Butyric acid, 2-bromo-, D- (8CI), (2R)-2-Bromobutanoic acid, (R)-2-Bromobutanoic acid, (R)-2-Bromobutyric acid, (R)-2-Bromobutyric acid, (R)-α-Bromobutyric acid, D-2-Bromobutanoic acid, D-2-Bromobutyric acid
IUPAC navn (2R)-2-bromobutanoic acid
SMIL CC[C@@H](Br)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-2-Bromobutyric Acid
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H7BrO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1
Formel vægt 165.9629
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.