Få mere at vide
(R)-2-(Boc-amino)smørsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7055415
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15440999
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63991.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 45121-22-0 | C9H17NO4 | 203.238 g/mol
(R)-2-(Boc-amino)smørsyre anvendes i koblingsreaktion. Bruges også til fremstilling af farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-2-(Boc-amino)smørsyre anvendes i koblingsreaktion. Bruges også til fremstilling af farvestoffer.
Opløselighed Opløselig i DMF
(1 mmol i 1 ml DMF).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 45121-22-0
Molekylær formel C9H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 203.238
MDL nummer MFCD00270335
InChI nøgle PNFVIPIQXAIUAY-ZCFIWIBFSA-N
Synonym boc-d-abu-oh, r-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, r-n-boc-2-aminobutyric acid, boc-d-alpha-aminobutyric acid, boc-r-2-aminobutyric acid, boc-d-2-aminobutyric acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, 2r-2-tert-butoxy carbonyl amino butanoic acid, butanoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2r, 2-r-tert-butoxycarbonylaminobutyric acid
PubChem CID 2755936
IUPAC navn (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansyre
SMIL CCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-2-(Boc-amino)butyric acid
Farve Gul
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in DMF (1mmol in 1ml DMF).
Formel vægt 203.24
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske