Få mere at vide
(R)-2-(Boc-amino)smørsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440999
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15440999 1 g 1g
15450999 5 g 5g
15460999 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15440999 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63991.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 45121-22-0 | C9H17NO4 | 203.238 g/mol
(R)-2-(Boc-amino)smørsyre anvendes i koblingsreaktion. Bruges også til fremstilling af farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-2-(Boc-amino)smørsyre anvendes i koblingsreaktion. Bruges også til fremstilling af farvestoffer.
Opløselighed Opløselig i DMF
(1 mmol i 1 ml DMF).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 45121-22-0
Molekylær formel C9H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 203.238
MDL nummer MFCD00270335
InChI nøgle PNFVIPIQXAIUAY-ZCFIWIBFSA-N
Synonym boc-d-abu-oh, r-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, r-n-boc-2-aminobutyric acid, boc-d-alpha-aminobutyric acid, boc-r-2-aminobutyric acid, boc-d-2-aminobutyric acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, 2r-2-tert-butoxy carbonyl amino butanoic acid, butanoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2r, 2-r-tert-butoxycarbonylaminobutyric acid
PubChem CID 2755936
IUPAC navn (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansyre
SMIL CCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-2-(Boc-amino)butyric acid
Farve Gul
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in DMF (1mmol in 1ml DMF).
Formel vægt 203.24
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske