Få mere at vide
(R)-2-(Boc-amino)-4-phenylsmørsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457688
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15457688 5 g 5g
15447688 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457688 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61183.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 82732-07-8 | C15H21NO4 | 279.336 g/mol
(R)-2-(Boc-amino)-4-phenylsmørsyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes inden for organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-2-(Boc-amino)-4-phenylsmørsyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes inden for organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82732-07-8
Molekylær formel C15H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 279.336
MDL nummer MFCD00076905
InChI nøgle MCODLPJUFHPVQP-GFCCVEGCSA-N
Synonym boc-d-homophenylalanine, boc-d-homophe-oh, boc-d-hophe-oh, boc-d-homo-phe, boc-d-hph-oh, n-boc-d-homophe-oh, boc-d-hph, boc-d-hphe-oh, boc-d-hfe-oh, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-phenylbutanoic acid
PubChem CID 2755954
IUPAC navn (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-phenylbutansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-2-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid
Smeltepunkt 71°C to 78°C
Farve Hvid
Beilstein 3653505
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Mængde 5 g
Formel vægt 279.33
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver