Få mere at vide
(R)-2-(BOC-amino)-1-propanol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10615125 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10615125 1 g Glass Bottle 1g
10480504 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10615125 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 425990010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 106391-86-0
Molekylær formel C8H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 175.23
MDL nummer MFCD00235912
InChI nøgle PDAFIZPRSXHMCO-ZCFIWIBFSA-N
Synonym n-boc-d-alaninol, boc-d-alaninol, r-2-boc-amino-1-propanol, tert-butyl n-2r-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, r-tert-butyl 1-hydroxypropan-2-yl carbamate, n-alpha-t-boc-d-alaninol, r-tert-butyl 1-hydroxypropan-2-ylcarbamate, r-+-2-tert-butoxycarbonylamino-1-propanol, tert-butyl 2r-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, tert-butyl n-1r-2-hydroxy-1-methyl-ethyl carbamate
PubChem CID 13200309
IUPAC navn tert-butyl N-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]carbamate
SMIL C[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-2-(BOC-Amino)-1-propanol
Smeltepunkt 56°C to 60°C
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Lineær formel HOCH2CH(CH3)NNCO2C(CH3)3
Mængde 1 g
Formel vægt 175.23
Procent renhed 98%