Få mere at vide
(R)-(+)-2-(BOC-Amino)-1,4-butanediol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11945431 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11945431 5 g 5g
11935431 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11945431 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435570050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 397246-14-9
Molekylær formel C9H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 205.25
InChI nøgle KLRRFBSWOIUAHZ-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-+-2-boc-amino-1,4-butanediol, r-tert-butyl 1,4-dihydroxybutan-2-yl carbamate, r-2-boc-amino-butane-1,4-diol, r-2-boc-amino-1,4-butanediol, tert-butyl n-2r-1,4-dihydroxybutan-2-yl carbamate, pubchem15259, ksc498c9f, 1r-3-hydroxy-1-hydroxymethyl propyl carbamic acid tert-butyl ester, r-2-boc-amino-butan-1,4-diol, 2r-tert-butoxycarbonylamino butane-1,4-diol
PubChem CID 11954482
IUPAC navn tert-butyl N-[(2R)-1,4-dihydroxybutan-2-yl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CCO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-2-(BOC-Amino)-1, 4-butanediol
Smeltepunkt 66.4°C to 72.1°C
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Specifik rotation 7.8
Mængde 5 g
Formel vægt 205.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-2-(BOC-Amino)-1,4-butanediol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.