Få mere at vide
(R)-2-(Benzyloxy)-4-((5-oxotetrahydrofuran-2-yl)methyl)phenyl Neopentylsulfat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-2-(Benzyloxy)-4-((5-oxotetrahydrofuran-2-yl)methyl)phenyl Neopentyl Sulfate |
| CAS | 2518203-29-5 |
| Molekylær formel | C23 H28 O7 S |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28O7S/c1-23(2,3)16-28-31(25,26)30-20-11-9-18(13-19-10-12-22(24)29-19)14-21(20)27-15-17-7-5-4-6-8-17/h4-9,11,14,19H,10,12-13,15-16H2,1-3H3/t19-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)COS(=O)(=O)Oc1ccc(C[C@@H]2CCC(=O)O2)cc1OCc3ccccc3 |
| IUPAC navn | 2,2-dimethylpropyl [4-[[(2S)-5-oxooxolan-2-yl]methyl]-2-phenylmethoxyphenyl] sulfat |
| Molekylvægt (g/mol) | 448.529 |
| Formel vægt | 448.156 |