missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-2-Benzyl-3-hydroxypropyl Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-2-Benzyl-3-hydroxypropyl Acetate |
| CAS | 110270-49-0 |
| Molekylær formel | C12H16O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (2R)-2-(phenylmethyl)-1,3-propanediol 1-Acetate, (R)-2-(Phenylmethyl)-1,3-propanediol Monoacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-10(14)15-9-12(8-13)7-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-13H,7-9H2,1H3/t12-/m1/s1 |
| SMIL | CC(OC[C@H](CC1=CC=CC=C1)CO)=O |
| IUPAC navn | (R)-2-Benzyl-3-hydroxypropyl Acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.25 |
| Formel vægt | 208.11 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?