missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-2-Benzyl-3-hydroxypropionic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-2-Benzyl-3-hydroxypropionic Acid |
| CAS | 123802-80-2 |
| Molekylær formel | C10H12O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (R)-alpha-(Hydroxymethyl)-benzenepropanoic Acid, (R)-2-Benzyl-3-hydroxypropionic Acid, (R)-2-Hydroxymethyl-3-phenylpropionic Acid, (alphaR)-alpha-(Hydroxymethyl)-benzenepropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c11-7-9(10(12)13)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2,(H,12,13)/t9-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-benzyl-3-hydroxypropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.2 |
| Formel vægt | 180.0786 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?