Få mere at vide
(R)-(-)-2-Aminooctane, 98+%, ee 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334216
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11334216
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19308.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34566-05-7
Molekylær formel C8H19N
Molekylvægt (g/mol) 129.247
MDL nummer MFCD01091017
InChI nøgle HBXNJMZWGSCKPW-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-2-aminooctane, r-2-octylamine, 2r-2-octanamine, 2-octanamine, 2r, r---2-aminooctane, unii-rjm666k1lk, 2r-octan-2-amine, rjm666k1lk, l-2-aminooctane, --2-octylamine
PubChem CID 2734519
IUPAC navn (2R)-octan-2-amine
SMIL CCCCCCC(C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-2-Aminooctane
Smeltepunkt <-20°C
Tæthed 0.77
Kogepunkt 163°C to 165°C
Flammepunkt 50°C (122°F)
Assay Procent Noter ee ≥99%
Brydningsindeks 1.4235
Mængde 1 g
FN nummer UN2734
Beilstein 1719320
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 129.25
Procent renhed ≥99%