Få mere at vide
(R)-(+)-2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424088
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15424088 250 mg 250mg
15414088 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424088 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57638.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22795-97-7 | C7H16N2 | 128.219 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22795-97-7
Molekylær formel C7H16N2
Molekylvægt (g/mol) 128.219
MDL nummer MFCD00671482
InChI nøgle UNRBEYYLYRXYCG-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, r-+-2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, r-2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, 2r-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, 2-pyrrolidinemethanamine, 1-ethyl-, 2r, 2r-1-ethyl-2-pyrrolidinemethanamine, 1-ethyl-2-pyrrolidinyl methanamine #, pubchem11067, r-+-2-aminomethyl-n-ethylpyrrolidine
PubChem CID 854138
IUPAC navn [(2R)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methanamin
SMIL CCN1CCCC1CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine
Tæthed 0.929
Kogepunkt 50°C to 54°C
Flammepunkt 57°C (135°F)
Brydningsindeks 1.467
Mængde 250 mg
FN nummer UN1993
Følsomhed Hygroscopic
Optisk rotation +95° (c=1 in Methanol)
Formel vægt 128.22
Procent renhed 95%