Få mere at vide
(R)-2-aminomethyl-1-Boc-pyrrolidin, 97 %
Artikelnummer. 15459147
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15459147 250 mg 250mg
15439147 1 g 1g
15449147 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15459147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52419.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 259537-92-3 | C10H20N2O2 | 200,282 g/mol
Reaktant i syntesen af diaminoderivater af [1, 2, 4] triazolo [1, 5-a][1, 3, 5] triazin (potente og selektive adenosin A2A-receptorantagonister).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reaktant i syntesen af diaminoderivater af [1, 2, 4] triazolo [1, 5-a][1, 3, 5] triazin (potente og selektive adenosin A2A-receptorantagonister).
Opløselighed
Let opløselig i vand.
Noter
Opbevare dem et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevar det væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 259537-92-3
Molekylær formel C10H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 200.282
MDL nummer MFCD03419256
InChI nøgle SOGXYCNKQQJEED-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-2-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, r-1-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, r-tert-butyl 2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2r-2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, r-2-aminomethyl-1-boc-pyrrolidine, r-2-aminomethyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, r-2-aminomethyl-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine, tert-butyl r-2-aminomethyl-1-pyrrolidinecarboxylate, r-2-aminomethyl-1-n-boc-pyyrolidine
PubChem CID 1512534
IUPAC navn tert-butyl (2R)-2-(aminomethyl)pyrrolidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidine
Kogepunkt 98 °C til 110 °C (1 mmHg)
Mængde 250 mg
FN nummer UN2735
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Optisk rotation +47° (c=1 i kloroform)
Formel vægt 200.28
Procent renhed 97%