Få mere at vide
(R)-2-aminomethyl-1-Boc-pyrrolidin, 97 %
Artikelnummer. 15439147
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15439147 1 g 1g
15459147 250 mg 250mg
15449147 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15439147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52419.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 259537-92-3 | C10H20N2O2 | 200,282 g/mol
Reaktant i syntesen af diaminoderivater af [1, 2, 4] triazolo [1, 5-a][1, 3, 5] triazin (potente og selektive adenosin A2A-receptorantagonister).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Reaktant i syntesen af diaminoderivater af [1, 2
, 4] triazolo [1, 5-a][1, 3, 5] triazin (potente og selektive adenosin A2A receptorantagonister).
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 259537-92-3
Molekylær formel C10H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 200.282
MDL nummer MFCD03419256
InChI nøgle SOGXYCNKQQJEED-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-2-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, r-1-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, r-tert-butyl 2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2r-2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, r-2-aminomethyl-1-boc-pyrrolidine, r-2-aminomethyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, r-2-aminomethyl-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine, tert-butyl r-2-aminomethyl-1-pyrrolidinecarboxylate, r-2-aminomethyl-1-n-boc-pyyrolidine
PubChem CID 1512534
IUPAC navn tert-butyl (2R)-2-(aminomethyl)pyrrolidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidine
Kogepunkt 98°C to 110°C (1 mmHg)
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Optisk rotation +47° (c=1 in Chloroform)
Formel vægt 200.28
Procent renhed 97%