Learn More
(R)-(-)-2-Aminohexan, ChiPros 99+%, ee 96+%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-2-Aminohexane |
| Smeltepunkt | <-20 °C |
| Tæthed | 0.755 |
| Kogepunkt | 116 °C |
| Flammepunkt | −3 °C (26 °F) |
| Assay Procent Noter | ee≥ 96 % |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2733 |
| Beilstein | 1718994 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Show More |