Få mere at vide
(R)-2-aminosmørsyre, TRC
Artikelnummer. 30320020
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30320020 5 g
1 options
Artikelnummer. 30320020 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6029155G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-2-Aminobutyric Acid
CAS 2623-91-8
Molekylær formel C4H9NO2
Mængde 5 g
Synonym (R)-2-Amino-butanoic Acid, D-2-Amino-butyric Acid, (-)-2-Aminobutanoic Acid, (-)-2-Aminobutyric Acid, (-)-alpha-Aminobutyric Acid, (2R)-2-Aminobutanoic Acid, (2R)-2-Aminobutyric Acid, (R)-(-)-alpha-Aminobutyric Acid, (R)-2-Aminobutanoic Acid, (R)-alpha-Aminobutyric Acid, D-2-Amino-n-butyric Acid, D-2-Aminobutanoic Acid, D-2-Aminobutyric Acid, D-Butyrine, D-Ethylglycine, D-alpha-Amino-n-butyric Acid, D-alpha-Aminobutyric Acid
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1
SMIL CC[C@@H](N)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-aminobutansyre
Molekylvægt (g/mol) 103.12
Formel vægt 103.0633