Få mere at vide
(R)-(-)-2-Aminobutane, 99%
Artikelnummer. 11306706
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11306706 250 mg 250mg
11386696 1 g 1g
11396696 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11306706 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03889.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13250-12-9 | C4H11N | 73.139 g/mol
(R)-(-)-2-Aminobutan er en chiral amin, der spiller en vigtig rolle i farmaceutisk kemi og i organisk syntese som chiralt hjælpestof, der bruges til at bestemme det enantiomere overskud (ee).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(-)-2-Aminobutan er en chiral amin, der spiller en vigtig rolle i farmaceutisk kemi og i organisk syntese som chiralt hjælpestof, der bruges til at bestemme det enantiomere overskud (ee).
Opløselighed Blandbar med vand
.
Noter
Luft- og lysfølsom. Opbevar det på et køligt sted. Inkompatibel med syrer, syrechlorid, syreanhydrider, stærke oxidationsmidler og kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13250-12-9
Molekylær formel C4H11N
Molekylvægt (g/mol) 73.139
MDL nummer MFCD00064416
InChI nøgle BHRZNVHARXXAHW-SCSAIBSYSA-N
Synonym r---2-aminobutane, r---sec-butylamine, 2r-butan-2-amine, r-sec-butylamine, 2-butanamine, r, unii-29hc5icb6k, 2-butanamine, 2r, 29hc5icb6k, 2-butanamine, 2r-9ci, r-2-butanamine
PubChem CID 2724537
IUPAC navn (2R)-butan-2-amin
SMIL CCC(C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-2-Aminobutane
Tæthed 0.722
pH 12.3
Kogepunkt 63°C
Flammepunkt −19°C (−2°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.393
Mængde 250 mg
FN nummer UN2733
Beilstein 1718760
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,1544
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Optisk rotation −7.5° (Neat)
Formel vægt 73.14
Procent renhed 99%