missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-2-Amino-N-benzyl-3-methoxypropionamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-2-Amino-N-benzyl-3-methoxypropionamide |
| Analyt- eller komponentnavne | (R)-2-Amino-N-benzyl-3-methoxypropionamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O2/c1-15-8-10(12)11(14)13-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8,12H2,1H3,(H,13,14)/t10-/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 208.1212 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?