Få mere at vide
(R)-2-Amino-N-benzyl-3-methoxypropionamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-2-Amino-N-benzyl-3-methoxypropionamide |
| Analyt- eller komponentnavne | (R)-2-Amino-N-benzyl-3-methoxypropionamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O2/c1-15-8-10(12)11(14)13-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8,12H2,1H3,(H,13,14)/t10-/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 208.1212 |
| Procent renhed | >95% |