Få mere at vide
(R)-2-Amino-7-hydroxytetralin, 97%
Artikelnummer. 11985301 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11985301 1 g 1g
11995301 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11985301 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435580010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
CAS: 85951-61-7 | C10H13NO | 163,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85951-61-7
Molekylær formel C10H13NO
Molekylvægt (g/mol) 163.22
InChI nøgle VIYAPIMIOKKYNF-SECBINFHSA-N
Synonym r-2-amino-7-hydroxytetralin, r-2-amino-7-hydroxytetraline, 7r-7-amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol, r-7-amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol, r-7-amino-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-ol, pubchem17353, 3r-3-aminotetralin-6-ol
PubChem CID 14750917
IUPAC navn (7R)-7-amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol
SMIL C1CC2=C(CC1N)C=C(C=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-2-Amino-7-hydroxytetralin
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 143.4°C to 146.3°C
Farve Hvid til Grå
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik rotationstilstand 90° (19°C ±10,C=0.5 MeOH)
Specifik rotation 90
Formel vægt 163.22
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-2-Amino-7-hydroxytetralin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.