Få mere at vide
(R)-(-)-2-amino-5-phosphonpentansyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
En konkurrencedygtig NMDA-antagonist
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 10 mg |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Optisk rotation | −22° (c=1 i 6 N HCl) |
| Formel vægt | 197.13 |
| Procent renhed | 99% |
| Fysisk form | Pulver |