Få mere at vide
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, 98%
Artikelnummer. 10532252 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10532252 5 g Glasflaske 5g
10339193 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10532252 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 422470050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4276-09-9 | C5H13NO | 103,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4276-09-9
Molekylær formel C5H13NO
Molekylvægt (g/mol) 103.17
MDL nummer MFCD00064297
InChI nøgle NWYYWIJOWOLJNR-YFKPBYRVSA-N
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-methylbutan-1-ol
SMIL CC(C)[C@@H](N)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 32,0 °C til 36,0 °C
Farve Hvid til gul
Tæthed 0.9310g/mL
Kogepunkt 189,0 °C til 190,0 °C
Flammepunkt 78 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.931
Specifik rotationstilstand −16,50 (20,00 °C c=10, EtOH)
Specifik rotation −16.50
Synonym d-valinol, r---2-amino-3-methyl-1-butanol, r-2-amino-3-methylbutan-1-ol, 2r-2-amino-3-methylbutan-1-ol, r-2-amino-3-methyl-1-butanol, d-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2r-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1r-1-isopropyl-2-hydroxyethylamine, d---valinol r---2-amino-3-methyl-1-butanol, d-valinol r---2-amino-3-methyl-1-butanol
PubChem CID 6950587
Formel vægt 103.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller med lav smeltning eller krystallinsk masse