Få mere at vide
(R)-(+)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(+)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol |
| CAS | 58577-87-0 |
| Molekylær formel | C10H15NO2 |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | (2R)-2-Amino-3-(phenylmethoxy)-1-propanol, (R)-2-Amino-3-(phenylmethoxy)-1-propanol, (2R)-2-Amino-3-(benzyloxy)propan-1-ol, (R)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO2/c11-10(6-12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8,11H2/t10-/m1/s1 |
| SMIL | N[C@H](CO)COCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | (2R)-2-amino-3-phenylmethoxypropan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.23 |
| Formel vægt | 181.1103 |