missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30334780
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30334780 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30334780 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA8982031G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2R)-2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic Acid
CAS 39878-65-4
Molekylær formel C10 H13 N O3
Mængde 1 g
Synonym D-Tyrosine, O-methyl-, O-Methyl-D-tyrosine, (2R)-2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid, (R)-2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid, D-4-Methoxyphenylalanine, D-O-Methyltyrosine
InChI formel InChI=1S/C10H13NO3/c1-14-8-4-2-7(3-5-8)6-9(11)10(12)13/h2-5,9H,6,11H2,1H3,(H,12,13)/t9-/m1/s1
SMIL COc1ccc(C[C@@H](N)C(=O)O)cc1
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 195.215
Formel vægt 195.09
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.