Få mere at vide
(R)-2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R)-2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic Acid |
| CAS | 39878-65-4 |
| Molekylær formel | C10 H13 N O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | D-Tyrosine, O-methyl-, O-Methyl-D-tyrosine, (2R)-2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid, (R)-2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid, D-4-Methoxyphenylalanine, D-O-Methyltyrosine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO3/c1-14-8-4-2-7(3-5-8)6-9(11)10(12)13/h2-5,9H,6,11H2,1H3,(H,12,13)/t9-/m1/s1 |
| SMIL | COc1ccc(C[C@@H](N)C(=O)O)cc1 |
| IUPAC navn | (2R)-2-amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.215 |
| Formel vægt | 195.09 |