Få mere at vide
(R)-2-Amino-2-carboxyethylmethanethiosulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-2-Amino-2-carboxyethylmethanethiosulfonate |
| CAS | 351422-29-2 |
| Molekylær formel | C4 H9 N O4 S2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO4S2/c1-11(8,9)10-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1 |
| SMIL | CS(=O)(=O)SC[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-amino-3-methylsulfonylsulfanylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.25 |
| Formel vægt | 198.9973 |