Få mere at vide
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol, TRC
Artikelnummer. 30315880
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30315880 5 g
1 options
Artikelnummer. 30315880 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6281455G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R)-2-Aminopropan-1-ol
CAS 35320-23-1
Molekylær formel C3 H9 N O
Mængde 5 g
Synonym 1-Propanol, 2-amino-, (2R)-, 1-Propanol, 2-amino-, (R)-, (2R)-2-Amino-1-propanol, (-)-2-Amino-1-propanol, (-)-2-Aminopropanol, (-)-Alaninol, (2R)-2-Amino-1-hydroxypropane, (2R)-2-Amino-1-propanol, (2R)-2-Aminopropan-1-ol, (R)-(-)-2-Amino-1-propanol, (R)-(-)-2-Aminopropanol, (R)-2-Amino-1-propanol, (R)-2-Aminopropan-1-ol, (R)-2-Aminopropanol, (R)-Alaninol, 2R-Aminopropanol, D-2-Amino-1-propanol, D-Alaninol, R-(-)-Alaninol, [(R)-2-Hydroxy-1-methylethyl]amine
InChI formel InChI=1S/C3H9NO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m1/s1
SMIL C[C@@H](N)CO
IUPAC navn (2R)-2-aminopropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 75.1097
Formel vægt 75.0684