Få mere at vide
(R)-(-)-2-amino-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10414125 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10414125 5 g Glasflaske 5g
10299540 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10414125 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 400440050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 35320-23-1 | Molekylformel: C3H9NO | Molekylvægt: 75,11 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35320-23-1
Molekylær formel C3H9NO
Molekylvægt (g/mol) 75.11
MDL nummer MFCD00064413
InChI nøgle BKMMTJMQCTUHRP-GSVOUGTGSA-N
Synonym d-alaninol, r---2-amino-1-propanol, r-2-aminopropan-1-ol, 2r-2-aminopropan-1-ol, h-d-alaninol, 2r-2-amino-1-propanol, r-2-amino-1-propanol, 2-aminopropanol,-, r-alaninol
PubChem CID 80308
IUPAC navn (2R)-2-aminopropan-1-ol
SMIL CC(CO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-2-Amino-1-propanol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9650g/mL
Kogepunkt 173 °C til 176 °C
Flammepunkt 83 °C
Enantiomert overskud 99% min. (GC)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(NH2)CH2OH
Brydningsindeks 1,4480 til 1,451
Mængde 5 g
Beilstein 04, III, 735
Specifik vægtfylde 0.965
Specifik rotationstilstand −17,00 (20,00 °C c=ufortyndet)
Specifik rotation -17
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i vand
Formel vægt 75.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Olieagtig væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.