Få mere at vide
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol, 98%
Artikelnummer. 11393146
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393146 25 g 25g
11373146 1 g 1g
11383146 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11393146 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11030.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 35320-23-1 | C3H9NO | 75,111 g/mol
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol anvendes som et chiralt mellemprodukt til syntese af farmaceutiske produkter og agrokemikalier. Det fungerer som tilsætningsstoffer i sundhedsprodukter og dyrefoder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol anvendes som et chiralt mellemprodukt til syntese af farmaceutiske produkter og agrokemikalier. Det fungerer som tilsætningsstoffer i sundhedsprodukter og dyrefoder.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Bemærkninger
Luftfølsom og hygroskopisk. Holdes væk fra antændelseskilder. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35320-23-1
Molekylær formel C3H9NO
Molekylvægt (g/mol) 75.111
MDL nummer MFCD00064413
InChI nøgle BKMMTJMQCTUHRP-GSVOUGTGSA-N
Synonym d-alaninol, r---2-amino-1-propanol, r-2-aminopropan-1-ol, 2r-2-aminopropan-1-ol, h-d-alaninol, 2r-2-amino-1-propanol, r-2-amino-1-propanol, 2-aminopropanol,-, r-alaninol
PubChem CID 80308
IUPAC navn (2R)-2-aminopropan-1-ol
SMIL CC(CO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Tæthed 0.965
Kogepunkt 174 °C til 176 °C
Flammepunkt 83 °C (181 °F)
Brydningsindeks 1.4493
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1718866
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Optisk rotation −22° (c=2 i ethanol)
Formel vægt 75.11
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (R)-(-)-2-Amino-1-propanol