Få mere at vide
(R)-(-)-2-amino-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373146
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373146 1 g 1g
11383146 5 g 5g
11393146 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11373146 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11030.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 35320-23-1 | C3H9NO | 75.111 g/mol
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol anvendes som et chiralt mellemprodukt til syntese af farmaceutiske produkter og agrokemikalier. Det fungerer som tilsætningsstoffer i sundhedsprodukter og dyrefoder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol anvendes som et chiralt mellemprodukt til syntese af farmaceutiske produkter og agrokemikalier. Det fungerer som tilsætningsstoffer i sundhedsprodukter og dyrefoder.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Bemærkninger
Luftfølsom og hygroskopisk. Holdes væk fra antændelseskilder. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35320-23-1
Molekylær formel C3H9NO
Molekylvægt (g/mol) 75.111
MDL nummer MFCD00064413
InChI nøgle BKMMTJMQCTUHRP-GSVOUGTGSA-N
Synonym d-alaninol, r---2-amino-1-propanol, r-2-aminopropan-1-ol, 2r-2-aminopropan-1-ol, h-d-alaninol, 2r-2-amino-1-propanol, r-2-amino-1-propanol, 2-aminopropanol,-, r-alaninol
PubChem CID 80308
IUPAC navn (2R)-2-aminopropan-1-ol
SMIL CC(CO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Tæthed 0.965
Kogepunkt 174°C to 176°C
Flammepunkt 83°C (181°F)
Brydningsindeks 1.4493
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1718866
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Optisk rotation −22° (c=2 in Ethanol)
Formel vægt 75.11
Procent renhed 98%