Få mere at vide
(R)-(-)-2-Amino-1-phenylethanol, 97%, ee 98%
Artikelnummer. 11368696
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368696 5 g 5g
11358696 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368696 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19403.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 2549-14-6 | C8H11NO | 137,182 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2549-14-6
Molekylær formel C8H11NO
Molekylvægt (g/mol) 137.182
MDL nummer MFCD00239406
InChI nøgle ULSIYEODSMZIPX-QMMMGPOBSA-N
Synonym r-2-amino-1-phenylethanol, r---2-amino-1-phenylethanol, 1r-2-amino-1-phenylethanol, r-2-amino-1-phenylethan-1-ol, r-, a-aminomethyl benzyl alcohol, r---alpha-aminomethyl benzyl alcohol, pubchem14747, rarechem al bw 2319, chembl19363, r-2-amino-1-phenyl-ethanol
PubChem CID 6951165
IUPAC navn (1R)-2-amino-1-phenylethanol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(CN)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-2-Amino-1-phenylethanol
Smeltepunkt 57 °C til 63 °C
Kogepunkt 160 °C (17 mmHg)
Lugt Amin-lignende
Assay Procent Noter ee 98 %
Mængde 5 g
FN nummer UN3259
Beilstein 3196196
Følsomhed Luftfølsom
Optisk rotation −43° (c=2 i ethanol)
Formel vægt 137.18
Procent renhed 97%