Få mere at vide
(R)-(-)-2-Amino-1-phenylethanol, 97%, ee 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-2-Amino-1-phenylethanol |
| Smeltepunkt | 57 °C til 63 °C |
| Kogepunkt | 160 °C (17 mmHg) |
| Lugt | Amin-lignende |
| Assay Procent Noter | ee 98 % |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3259 |
| Beilstein | 3196196 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Optisk rotation | −43° (c=2 i ethanol) |
| Show More |