Få mere at vide
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-2-Amino-1-butanol |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11NO/c1-2-4(5)3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3/t4-/m1/s1 |
| Formel vægt | 89.0841 |