Få mere at vide
(R)-(-)-2-amino-1-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450708
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450708 100 g 100g
11430708 5 g 5g
11440708 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450708 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25212.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5856-63-3 | C4H11NO | 89.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5856-63-3
Molekylær formel C4H11NO
Molekylvægt (g/mol) 89.14
MDL nummer MFCD00064419
InChI nøgle JCBPETKZIGVZRE-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-2-aminobutan-1-ol, r---2-amino-1-butanol, 2r-2-aminobutan-1-ol, r-2-amino-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-, 2r, unii-4f725v55ln, 2-amino-1-butanol, r, 2-amino-1-butanol,-, l---2-amino-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-, r
PubChem CID 2723856
IUPAC navn 2-aminobutan-1-ol
SMIL CCC(N)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-2-Amino-1-butanol
Tæthed 0.947
pH 11.1
Kogepunkt 176°C to 178°C
Flammepunkt 89°C (192°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.4525
Mængde 100 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1718929
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Optisk rotation −10° (Neat)
Formel vægt 89.14
Procent renhed 98%