missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-2-((4-nitrophenethyl)amino)-1-phenylethanol Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 17984645
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17984645 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17984645 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN502255250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1R)-2-[(2-(4-Nitrophenyl)ethyl)amino]-1-phenylethan-1-ol Hydrochloride
CAS 521284-21-9
Molekylær formel C16 H18 N2 O3 . H Cl
Mængde 250 mg
Synonym (alphaR)-[[[2-(4-nitrophenyl)ethyl]amino]methyl]-benzenemethanol Monohydrochloride, (R)-2-((4-nitrophenethyl)amino)-1-phenylethanol Hydrochloride, Imp. F (EP) as hydrochloride: (1R)-2-[[2-(4-Nitrophenyl)ethyl]amino]-1-phenylethan-1-ol Hydrochloride, Benzenemethanol, α-[[[2-(4-nitrophenyl)ethyl]amino]methyl]-, hydrochloride (1:1), (αR)- (ACI), Benzenemethanol, α-[[[2-(4-nitrophenyl)ethyl]amino]methyl]-, monohydrochloride, (αR)- (9CI), (R)-2-[[2-(4-Nitrophenyl)-ethyl]amino]-1-phenylethanol monohydrochloride, (R)-2-[[2-(4-Nitrophenyl)ethyl]amino]-1-phenylethanol hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H18N2O3.ClH/c19-16(14-4-2-1-3-5-14)12-17-11-10-13-6-8-15(9-7-13)18(20)21;/h1-9,16-17,19H,10-12H2;1H/t16-;/m0./s1
SMIL Cl.O[C@@H](CNCCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])c2ccccc2
IUPAC navn (1R)-2-[2-(4-nitrophenyl)ethylamino]-1-phenylethanol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 322.787
Formel vægt 322.108
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.