Få mere at vide
(R)-(+)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(+)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic Acid |
| CAS | 94050-90-5 |
| Molekylær formel | C9H10O4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (2R)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propanoic Acid, (+)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic Acid, (R)-(+)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic Acid, (R)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propanoic Acid, (R)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propanoic Acid, (R)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic Acid, (R)-2-(p-Hydroxyphenoxy)propionic Acid, D-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic Acid, HPPA |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O4/c1-6(9(11)12)13-8-4-2-7(10)3-5-8/h2-6,10H,1H3,(H,11,12)/t6-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](Oc1ccc(O)cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-(4-hydroxyphenoxy)propansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.17 |
| Formel vægt | 182.0579 |