Få mere at vide
(R)-2-((4-Aminophenethyl)amino)-1-phenylethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-2-((4-Aminophenethyl)amino)-1-phenylethanol |
| CAS | 391901-45-4 |
| Molekylær formel | C16 H20 N2 O |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | (αR)-α-[[[2-(4-aminophenyl)ethyl]amino]methyl]-benzenemethanol, Imp. B (EP), (1R)-2-[[2-(4-Aminophenyl)ethyl]amino]-1-phenylethanol, (αR)-α-[[[2-(4-Aminophenyl)ethyl]amino]methyl]benzenemethanol, Benzenemethanol, α-[[[2-(4-aminophenyl)ethyl]amino]methyl]-, (αR)-, (αR)-α-[[[2-(4-Aminophenyl)ethyl]amino]methyl]benzenemethanol (ACI), (1R)-2-[2-(4-Aminophenyl)ethylamino]-1-phenylethanol, (R)-2-((4-Aminophenethyl)amino)-1-phenylethanol, (R)-2-[[2-(4-Aminophenyl)ethyl]-amino]-1-phenylethanol, (R)-2-[[2-(4-Aminophenyl)ethyl]amino]-1-phenylethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2O/c17-15-8-6-13(7-9-15)10-11-18-12-16(19)14-4-2-1-3-5-14/h1-9,16,18-19H,10-12,17H2/t16-/m0/s1 |
| SMIL | NC(C=C1)=CC=C1CCNC[C@@H](C2=CC=CC=C2)O |
| IUPAC navn | (1R)-2-[2-(4-aminophenyl)ethylamino]-1-phenyl-ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.34 |
| Formel vægt | 256.1576 |