Få mere at vide
(R)-2-((4-Aminophenethyl)amino)-1-phenylethanol Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30132475
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132475 5 g
30136880 10 g
30010245 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132475 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6226755G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 521284-22-0
Molekylær formel C16H21ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 292.8
Synonym (αR)-[[[2-(4-Aminophenyl)ethyl]amino]methyl]-benzenemethanol Monohydrochloride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-2-((4-Aminophenethyl)amino)-1-phenylethanol Hydrochloride
Analyt- eller komponentnavne (R)-2-((4-Aminophenethyl)amino)-1-phenylethanol Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 5 g