Få mere at vide
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol |
| CAS | 14347-78-5 |
| Molekylær formel | C6 H12 O3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (4R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 1,3-Dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-, (R)-, 1,3-Dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-, D- (8CI), (4R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, ((4R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, ((4R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, ((R)-2,2-Dimethyl-[1,3]dioxolan-4-yl)methanol, (-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (-)-Solketal, (-)-α,β-Isopropylideneglycerol, (2R)-Glycerol 1,2-acetonide, (R)-(-)-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, (R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-methanol, (R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (R)-(2,2-Dimethyl[1,3]dioxolan-4-yl)methanol, (R)-1,2-Isopropylideneglycerol, (R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-methanol, (R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (R)-2,3-Isopropylideneglycerol, (R)-2,3-O-Isopropylideneglycerol, (R)-Glycerol acetonide, (R)-Isopropylideneglycerol, (R)-Solketal, 2,2-Dimethyl-(4R)-1,3-dioxolane-4-methanol, 2,3-Isopropylidene-L-glycerol, 2,3-Isopropylidene-sn-glycerol, 2,3-O-Isopropylidene-sn-glycerol, D-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)OC[C@@H](CO)O1 |
| IUPAC navn | [(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.16 |
| Formel vægt | 132.0786 |